Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with PTFE spindle
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
Marque: Hirschmann™ 344037560
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Appareil de titration
- Culot
- Classe AS, DURAN™
- Graduations bleues
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
Spécification
Robinet d’arrêt latéral | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Sans flacon | |
Latéral | |
± 0,05 ml | |
Classe AS |
50 mL | |
DURAN™ | |
Longueur de l’échelle : 500 mm | |
Bleu | |
PTFE | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |