Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, classe AS, avec bande Schellbach et clé en PTFE, avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité
Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée.
Marque: DWK Life Sciences 243303304
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de + 20°C.
- Avec graduations circulaires
- La quantité de liquide nécessaire à la titration, qui n’est pas connue à l’avance, peut être lue précisément à la fin de la réaction.
- Avec bande Schellbach
- Grâce à leur graduation précise, elles sont idéales pour la titration.
- La quantité de liquide libérée peut être relevée exactement suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre est prise en compte lors de l’étalonnage.
- Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE n’ont pas besoin d’être graissées, ce qui facilite le travail en laboratoire.
- Avec robinet d’arrêt rodé standard droit
- Délai d’attente de 30 secondes
Spécification
Oui | |
Boro 3.3, polypropylène | |
2/boîte |
25 ml | |
Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure | |
±0,03 ml |