Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, classe AS, avec bande Schellbach et clé en verre, avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité
Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée.
236.00€ - 267.82€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Boro 3.3, PTFE |
À utiliser avec (application) | Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure |
Comprend | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15261929
|
DWK Life Sciences
243293306 |
25 ml |
236.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30215946
|
DWK Life Sciences
243293906 |
100 ml |
267.82€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les burettes d'origine DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 faisant preuve d'une très grande résistance chimique. Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée. L'ajustement s'effectue sur l'évacuation (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Cela signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Les tolérances pour le volume correspondent aux limites d'erreur recommandées par les normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec des boisseaux en verre ou en PTFE. Contrairement aux boisseaux en verre, ceux-ci n'ont pas besoin d'être graissés, ce qui facilite le travail en laboratoire.- L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de + 20 °C
- Avec graduations circulaires
- La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée
- Avec bande Schellbach
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision AS
- Temps d'attente de 30 secondes
Spécification
Autoclavables | |
Boro 3.3, PTFE | |
Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure | |
2/boîte |