Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant à boules, (réfrigérant d’Allihn), avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant à boules convient pour la condensation de vapeurs provenant de mélanges réactionnels et est généralement utilisé comme réfrigérant de reflux.
116.00€ - 129.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
---|---|
Type | Taille non DIN |
À utiliser avec (application) | Condenseur de reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction Distillation ; Condenseur de produit et de reflux Les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint rodé standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10498382
|
DWK Life Sciences
242527104 |
NS 24/29 | 250 mm |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243411
|
DWK Life Sciences
242527207 |
NS 29/32 | 400 mm |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243651
|
DWK Life Sciences
242528203 |
NS 29/32 | 400 mm |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345011
|
DWK Life Sciences
242528109 |
NS 24/29 | 400 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le réfrigérant à boules est similaire au réfrigérant de Liebig. Son tube de refoulement interne est resserré à distances égales, créant la forme sphérique typique dont il tire son nom. Grâce à cette forme, la surface de refroidissement est plus grande que celle du réfrigérant de Liebig et génère une turbulence de vapeur plus importante.- Par rapport au réfrigérant de Liebig, le réfrigérant à boules possède une surface plus importante de refroidissement et donc une capacité supérieure de refroidissement
- Deux olives amovibles en matière plastique pour l'apport et l'écoulement de l'agent de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, silicone | |
Taille non DIN | |
Condenseur de reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction Distillation ; Condenseur de produit et de reflux Les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint rodé standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN | |
1 de chaque |