Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques. Les flacons à fond rond à deux cols Lenz Laborglasinstrumente™, à col latéral incliné, sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213149
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conforme à la norme DIN 12394
- Avec col latéral à un angle de 20°
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Conforme à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
250 ml | |
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS |