Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols en verre borosilicaté DURAN™ avec cols latéraux parallèles
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contenir et prélever des produits chimiques. Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond, à trois cols, à cols latéraux parallèles sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03304137
Code produit. 10599421
  • 55.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12392
  • Deux cols latéraux parallèles à un angle de 90°
  • Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
100 ml
Verre borosilicaté, Verre Duran
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Rond