Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols en verre borosilicaté DURAN™ avec cols latéraux parallèles
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour produire des solutions ou conserver, contenir et collecter des produits chimiques. Les flacons à fond rond à trois cols Lenz Laborglasinstrumente™ avec cols latéraux parallèles sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304470
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12392
- Deux cols latéraux parallèles à un angle de 90°
- Avec des joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
- Avec étiquette d’inscription
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
1000 ml | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
29/32 pour col latéral NS, 29/32 pour col centré NS | |
Rond |