Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques.Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond à trois cols, à col latéral incliné sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314249
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux à des angles de 20°
- Avec des joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
250 mL | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS | |
Rond |