Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001922
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02610kg
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
25 ml | |
Prise 19/26 NS | |
41 mm |