Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002976
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
3000 mL | |
Prise 29/32 NS | |
185 mm |