Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002470
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
1 000 ml | |
Prise 24/29 NS | |
131 mm |