Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03002449
Code produit. 10208030
  • 203.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
Verre borosilicaté, Verre Duran
Rond
250 ml
Prise 24/29 NS
85 mm