Learn More
DWK Life Sciences Récipient d’essai Bloom DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Dans les domaines de la technologie alimentaire et de la technologie pharmaceutique, la puissance de gélification de la gélatine (résistance de la gélatine) est décrite. À cette fin, la gélatine est versée dans une forme spécifique, qui est utilisée pour déterminer la valeur Bloom. Un verre de test Bloom est requis pour cette étape.
- Parois épaisses et donc particulièrement résistantes aux contraintes mécaniques
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 59 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Réalisation d’un test Bloom pour mesurer la force d’un gel ou de la gélatine |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |