Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour entonnoir de séparation, conique pour norme ISO 4800
Pour la transformation comme entonnoir de séparation avec robinet et rodage normalisé.
Marque:  DWK Life Sciences 210136302
Code produit. 15221629
  • 90.75€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les entonnoirs de séparation Duran™ sont utilisés en chimie pour séparer les liquides non mélangeables. Les corps bruts des entonnoirs de séparation Duran™ sont conçus pour former le manchon de joint rodé standard approprié conformément à la norme DIN ISO 4800.
  • Forme conique pour ISO 4800
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
166 mm
Boro 3.3
Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase
2000 ml
Autoclavables
2/boîte