Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour fiole d'évaporation, forme poire
Pour la transformation comme fioles de rodage.
Marque: DWK Life Sciences 210286305
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les flacons d’évaporation DURAN™ ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation. Un manchon de joint rodé standard est formé ou préparé pour une utilisation ultérieure dans les évaporateurs rotatifs pour l’évaporation des solvants.
- En forme de poire
- Les flacons d’évaporation ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Autoclavables | |
Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé ; évaporateur rotatif ; après un traitement ultérieur, il peut être utilisé pour l’évaporation de solvants | |
2000 mL |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/Bte | |
158 mm |