Learn More
DWK Life Sciences Bécher, forme basse, avec bec verseur Code produit.: 11792202
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Bécher, forme basse, avec bec verseur
Code produit. 11792202 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
50 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
10 000 ml
10 ml
150 mL
1 000 ml
250 ml
25 mL
2 000 ml
3 000 ml
400 ml
5000 mL
50 mL
5 ml
600 ml
800 ml
Code produit. 11792202
Marque: DWK Life Sciences 211061706
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En raison de sa forme, le bécher est un produit universel pour une large gamme d’applications de laboratoire.
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 42 mm
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; volumes 5 et 10 ml sans code de rétraction et graduation et volume 10 000 ml non DIN / ISO
Nb par paquet 10 / boîte
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bécher, forme basse, avec bec verseur >