Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col non rodé pour bouchon en caoutchouc, embout latéral pour tubulure de fixation
Code produit. 15595016 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15595016
Brand: DWK Life Sciences 247085407
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Flacon d’aspiration avec embout latéral
Flacons d’aspiration à embouts latéraux simples. Équipés d’un embout latéral intégré pour l’installation d’une tubulure flexible à alésage de 9 mm, ces flacons d’aspiration simples sont disponibles dans des capacités allant jusqu’à 1 litre. Col non rodé pour bouchons en caoutchouc.
  • La sortie facilite l’adhérence des tubulures flexibles
  • Avec col plat et embout latéral inférieur
  • En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (application) Conservation et dosage de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Diamètre (métrique) 111 mm