Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à tubulure, tubulure de fond avec RIN, complet avec robinet RIN et bouchon RIN
Flacon d'aspiration complet, avec robinet en verre et obturateur en verre.
Marque:  DWK Life Sciences 247024405
Code produit. 15251999
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Flacons d’aspiration, complets avec robinet d’arrêt en verre. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs sont dotés d’un col à joint rodé et d’un bouchon en verre
  • Fournis prêts à l’emploi
  • Robinet d’arrêt en verre DURAN™
  • Bouchon en verre DURAN™
  • Large gamme de tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Verre borosilicaté (3.3)
Fond de joint conique standard 19/26
86 mm
Conservation et dosage de liquides et de réactifs
10/boîte