Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir d’analyse, pour filtration rapide
L'entonnoir analytique est doté d'un joint dans son réceptacle, qui empêche le papier filtre de coller, ce qui permet une filtration rapide.
296.00€ - 580.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Pour une filtration rapide des liquides ; le déversement des substances est évité ; filtrage |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11820690
|
DWK Life Sciences
213313702 |
65 mm |
296.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11830690
|
DWK Life Sciences
213314107 |
80 mm |
349.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11840690
|
DWK Life Sciences
213314801 |
110 mm |
580.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transvasage de liquides et de solides est un mode opératoire courant. L'entonnoir convient pour ce mode opératoire. En raison de sa forme, il absorbe une quantité relativement importante de liquide ou de solide et la transvase à travers un resserrement dans un récipient doté d'une petite ouverture. Les entonnoirs sont disponibles en différents modèles et tailles, et sont choisis en fonction de leur application.- Pour une filtration rapide
- Grâce aux barres en verre insérées, convient parfaitement pour la filtration rapide à l'aide de filtres ronds en papier
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Autoclavables | |
Pour une filtration rapide des liquides ; le déversement des substances est évité ; filtrage | |
10/boîte |