Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs à deux cols
Pour une connexion sûre et sécurisée aux appareils du laboratoire. Les adaptateurs à deux cols Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05010044
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12594
- Deux prises NS et un cône NS
- Précision élevée du cône
- Besoin en graisse réduit
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Adaptateur à 2 cols | |
Duran | |
Avec deux cols parallèles, avec deux prises NS et un cône NS |