Learn More
Honeywell™ Lunettes-masques de sécurité DuraMaxx, teinte IR 5.0
Click to view available options
Teinte IR 5.0
Description
- Les verres de teinte 5 sont parfaits pour les applications de soudage
- Conception à profil bas et verres toriques pour un grand champ de vision panoramique
- OTG : s’adapte confortablement sur la plupart des lunettes de correction
- Peut être porté confortablement avec un demi-masque respiratoire
- Le corps en élastomère souple est flexible et s’adapte au visage pour un ajustement confortable et sans vide
- Système de ventilation indirecte et revêtement Dura-streme pour minimiser l’apparition de buée
- Anti-buée et résistants aux rayures
- Bandeau large et réglable
- Remplacement de verres facile et économique
Spécification
Type de lentille | Dura-streme |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | IR / UV 5.0 |
À utiliser avec (application) | Soudage, industrie, construction, maintenance |
Couleur de la monture | Bleu, gris |
Matériau du bandeau | Néoprène |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | PP / TPE |