Learn More
Ensemble de tampons pH DuraCal™, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1500mL
Description
- Comprend un flacon de 500 ml de chaque valeur : 4,01, 7,00 et 10,01
- Immunisé contre les micro-organismes
- Date de péremption sur le flacon
- Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
Spécification
| pH | 4.01, 7.00, 10.01 |
| Quantité | 500 mL |