Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 4,01, Hamilton™
Code produit. 10714673
Click to view available options
Quantité:
3 x 500 mL
Choix économique car seulement 20 ml environ de tampon est utilisé par étalonnage. Les tampons Hamilton™ DuraCal™ pH 4,01 ont des valeurs réelles déterminées par un laboratoire DKD, accrédité pour la mesure du pH.
  • Valeur de pH 4,01
  • Immunisé contre les micro-organismes
  • Date de péremption sur le flacon
  • Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
pH 4.01
Quantité 3 x 500 mL