Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 8,00, Hamilton™
Code produit. 10092442
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Choix économique car seulement 20 ml environ de tampon est utilisé par étalonnage. Les tampons Hamilton™ DuraCal™ pH 8,00 ont des valeurs réelles déterminées par un laboratoire DKD, accrédité pour la mesure du pH.
  • Valeur de pH 8,00
  • Immunisé contre les micro-organismes
  • Date de péremption sur le flacon
  • Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
pH 8.00
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Type de solution Tampon