Learn More
Tampon DuraCal™ pH 7, Hamilton™ Code produit.: 10666747
Tampon DuraCal™ pH 7, Hamilton™
Code produit. 10666747
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Code produit. 10666747
Marque: Hamilton 238318
Spécification
Couleur Vert
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Type de solution Tampon
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tampon DuraCal™ pH 7, Hamilton™ >