Spécification
Couleur | Rouge |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Type de solution | Tampon |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tampon DuraCal™ pH 4,01, Hamilton™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu