Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 12,00, Hamilton™ Code produit.: 10377722
Tampon pH DuraCal™ valeur 12,00, Hamilton™
Code produit. 10377722
500 ml
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Code produit. 10377722
Marque: Hamilton 238279
Choix économique car seulement 20 ml environ de tampon est utilisé par étalonnage. Les tampons Hamilton™ DuraCal™ pH 12,00 ont des valeurs réelles déterminées par un laboratoire DKD, accrédité pour la mesure du pH.
  • Valeur de pH 12,00
  • Immunisé contre les micro-organismes
  • Date de péremption sur le flacon
  • Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
pH 12.00
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Type de solution Tampon
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tampon pH DuraCal™ valeur 12,00, Hamilton™ >