Learn More
Tampon DuraCal™ pH 1,68, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
- Les solutions tampons offrent une stabilité de pH allant jusqu’à 5 ans
Spécification
Spécification
pH | 1.68 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Tampon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- pH Buffer 1.68
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.