Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
Marque: H-B Instrument™ B61801-7300
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.07260kg
Description
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :60°F (15°C)
couramment utilisés dans les industries telles que l’alimentation et les boissons, la chimie, la pharmacologie, le transport, les produits réfrigérés, etc.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert. 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Stockage :
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
± 0,002 | |
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. | |
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes | |
1,200 à 1,420 |
0,002 | |
300 mm | |
Pour les liquides plus lourds que l’eau |