Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
Marque:  H-B Instrument™ B61801-4800
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.06800kg
Code produit. 17420254
  • 46.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :60°F (15°C)
Applications :
couramment utilisés dans les industries telles que l’alimentation et les boissons, la chimie, la pharmacologie, le transport, les produits réfrigérés, etc.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert. 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Stockage :
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
± 0,005
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
1,000 à 1,250
0,005
165 mm
Pour les liquides plus lourds que l’eau