Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
40.85€ - 128.00€
Spécification
Résolution | 0,001 |
---|---|
Largeur (impériale) | 2,5 in |
Largeur (métrique) | 63 mm |
Code produit | Marque | Description | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17663175
|
H-B Instrument™
B61700-5200 |
Avec horloge et calendrier | 10 heures |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17673175
|
H-B Instrument™
B61700-5300 |
Avec horloge, alarme et calendrier | Chronographe : 1 à 100 s |
40.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Features Certificate of Calibration and individual serial number
- Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
- B61700-5200 stores 30 lap times and calculates lap time average, allows for 99 split lap times, and has a 10/320SEC pacer
- B61700-5300 will store 1 lap time and includes an alarm
- Requires one CR2032 battery (included)
Spécification
0,001 | |
2,5 in | |
63 mm |