Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres Durac™ IR 12:1 avec alarme, min. /max.Mémoire et rapport d’étalonnage individuel
Mesure la température de surface à distance grâce à un système optique avancé.Thermomètres H-B Durac IR 12:1 avec alarme, min. /max.La mémoire et le rapport d’étalonnage individuel sont utilisés pour les applications à haute température, lorsque l’utilisateur doit se trouver à une distance sûre de la cible à mesurer.
Marque:  H-B Instrument™ B61200-1500
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90720kg
Code produit. 17541575
  • 365.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Une batterie 9 V, un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel ; testés et calibrés dans un laboratoire agréé A2LA (N° de cert. 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST.
Description
Description
  • Mesure sans contact de la température en °F ou °C (résolution de 0,1) de tout liquide, solide ou semi-solide.
  • Fonctionnement simple : allumez-le, pointez-le vers l’échantillon et lisez la température
  • Visée laser à 12 points de contour
  • Comprend une mémoire max. /min., une fonction d’alerte haute /basse, une visée laser, une fonction de verrouillage pour la prise de mesures en continu, la présentation des moyennes et différentielles, un affichage rétroéclairé et une fonction d’arrêt automatique.
  • Utilisé dans de nombreux laboratoire et usines
  • La mallette de transport incluse facilite le stockage
Spécifications
  • Plage :De -20°C à 537°C (de -4°F à +999°F)
  • Précision :2,5°C, de -20° à 50°C ; ±(1 % du relevé +1°C) de 51° à 537°C
  • Résolution :0,1°
  • Émissivité :0,95 (fixe)
  • DTS :12:1
  • Dimensions (P x l x H) :16,2 x 5,6 x 19 cm (6,4 x 2,2 x 7,5 po)
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
100, 200°C
6,4 in
0,95 fixe
7,5 in
Une batterie 9 V, un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel ; testés et calibrés dans un laboratoire agréé A2LA (N° de cert. 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST.
2,2 in
1000°F
−4°F
-4°F à +999°F
2,5°C de -20°C à 50°C ; ± (1 % de la mesure +1°C) de 51°C à 537°C
Marquage CE, conformité RoHS
16,2 cm
Pour les laboratoires et les environnements d’usine
19 cm
0,1°
Thermomètres IR Durac 12:1 avec alarme, min / max Mémoire et rapport d’étalonnage individuel
537°C
−20°C
-20°C à +537°C
5,6 cm