Learn More
JP Selecta™ Tige en aluminium durci
Code produit. 12192952
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12192952
Marque: JP Selecta™ 6000798
Il en reste null
Spécification
Matériau Dur-Aluminium
Longueur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Type de produit Tige
À utiliser avec (application) Support de trépied
Quantité 1 de chaque