Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marque: Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-6X34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
- La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
- Excellente résistance aux impacts
- Joints d’usine résistants dans le temps
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Traçabilité par lot
Spécification
Autoclavable | |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
100/Carton | |
34 po x 6 po | |
86,4 cm | |
15,2 cm |
Dépendant de l’application | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Pièces / composants de rechange pour équipement pharmaceutique (bouchons, joints, etc.) | |
1 615 g/m2/24 h | |
Vapeur | |
34 in | |
6 in |