Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave DuPont™ Tyvek™ avec point indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 in
12 po x 10 po
14 po x 8 po
16 po x 6 po
18 po x 12 po
20 x 20 in
20 po x 10 po
22 po x 14 po
22 po x 30 po
22 po x 6 po
24 po x 18 po
25 po x 10 po
25 po x 5 po
28 po x 14 po
28 po x 26 po
28 po x 48 po
30 po x 18 po
30 po x 8 po
32 po x 12 po
32 po x 20 po
34 x 34 in
34 po x 6 po
36 po x 16 po
36 po x 3 po
37 po x 25 po
40 po x 18 po
40 po x 34 po
44 po x 16 po
44 po x 24 po
68 po x 18 po
8 po x 6 po
9 po x 8 po
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
50 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
- La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
- Excellente résistance aux impacts
- Joints d’usine résistants dans le temps
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Traçabilité par lot
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | Dépendant de l’application |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Pièces / composants de rechange pour équipement pharmaceutique (bouchons, joints, etc.) |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non-sterile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction