Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave DuPont™ Tyvek™ avec point indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Code produit. 17728257 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 in
12 po x 10 po
14 po x 8 po
16 po x 6 po
18 po x 12 po
20 x 20 in
20 po x 10 po
22 po x 14 po
22 po x 30 po
22 po x 6 po
24 po x 18 po
25 po x 10 po
25 po x 5 po
28 po x 14 po
28 po x 26 po
28 po x 48 po
30 po x 18 po
30 po x 8 po
32 po x 12 po
32 po x 20 po
34 x 34 in
34 po x 6 po
36 po x 16 po
36 po x 3 po
37 po x 25 po
40 po x 18 po
40 po x 34 po
44 po x 16 po
44 po x 24 po
68 po x 18 po
8 po x 6 po
9 po x 8 po
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
50 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17728257
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB34X34
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriquées en salle blanche de classe ISO6 pour une propreté garantie.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
  • La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
  • Excellente résistance aux impacts
  • Joints d’usine résistants dans le temps
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Traçabilité par lot
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) Dépendant de l’application
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Pièces / composants de rechange pour équipement pharmaceutique (bouchons, joints, etc.)
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Taux de transmission de vapeur d’humidité 1 615 g/m2/24 h
Nbre par carton 50/Carton
Méthode de stérilisation Vapeur
Dimensions (L x l) 34 x 34 in
Longueur (impériale) 34 in
Longueur (métrique) 86,4 cm
Largeur (impériale) 34 in
Largeur (métrique) 86,4 cm
Type de produit Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt