Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave DuPont™ Tyvek™ avec point indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Code produit. 17718267 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 in
12 po x 10 po
14 po x 8 po
16 po x 6 po
18 po x 12 po
20 x 20 in
20 po x 10 po
22 po x 14 po
22 po x 30 po
22 po x 6 po
24 po x 18 po
25 po x 10 po
25 po x 5 po
28 po x 14 po
28 po x 26 po
28 po x 48 po
30 po x 18 po
30 po x 8 po
32 po x 12 po
32 po x 20 po
34 x 34 in
34 po x 6 po
36 po x 16 po
36 po x 3 po
37 po x 25 po
40 po x 18 po
40 po x 34 po
44 po x 16 po
44 po x 24 po
68 po x 18 po
8 po x 6 po
9 po x 8 po
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17718267
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB8X12
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriquées en salle blanche de classe ISO6 pour une propreté garantie.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
  • La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
  • Excellente résistance aux impacts
  • Joints d’usine résistants dans le temps
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Traçabilité par lot
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) Dépendant de l’application
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Pièces / composants de rechange pour équipement pharmaceutique (bouchons, joints, etc.)
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Taux de transmission de vapeur d’humidité 1 615 g/m2/24 h
Nbre par carton 100/Carton
Méthode de stérilisation Vapeur
Dimensions (L x l) 12 x 8 in
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20,3 cm
Type de produit Autoclave Bag