Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Duotest™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 4.3
3,5 à 6,8
5 à 8
7 à 10
9,5 à 14
Conditionnement:
1 PCS
5m
Description
Avec deux zones indicatrices pour des lectures plus précises.Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
- Fournit des résultats rapides et fiables
- Disponible pour une gamme de graduations de pH
- Affiche deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH à des intervalles de 0,3 à 1 pH
- Permet une mesure plus précise et une bonne estimation des valeurs intermédiaires
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 9,5 à 14 |
| Format | Rouleau |
| Graduations | 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0 |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier à pH |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Largeur (métrique) | 10 mm |