Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
Click to view available options
Quantité:
1 kit (5 plaques à 384 puits)
1 kit (pour 5 plaques)
Conditionnement:
1 kit
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Quantité | 1 kit (5 plaques à 384 puits) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |