Learn More
Fisherbrand™ Dumont #5 Fine Tip Tweezers
A pair of tweezers with the finest tips available for accuracy and control when working with delicate and small materials.
Marque:  Fisherbrand™ 501985
Encompass
Code produit. 15483542
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 11cm in length
  • Tip dimensions of 0.025 x 0.005mm
  • Manufactured from stainless steel
  • Highly resistant to metal fatigue, has great elasticity and is durable
  • Resistant to mineral and organic acids and salt
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
0.025 x 0.005mm
Acier inoxydable
11 cm
Pinces
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.