Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+ %
34.17€ - 270.35€
Identifiants chimiques
CAS | 608-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
Numéro MDL | MFCD00064288 |
Clé InChI | FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N |
Synonyme | dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol |
CID PubChem | 11850 |
ChEBI | CHEBI:16813 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
SMILES | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10279213
|
Thermo Scientific Chemicals
117700250 |
25 g | Flacon en verre |
34.17€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569430
|
Thermo Scientific Chemicals
117701000 |
100 g | Flacon en verre |
84.82€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10608254
|
Thermo Scientific Chemicals
117705000 |
500 g | Flacon en verre |
270.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
608-66-2 | |
182.17 | |
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N | |
11850 | |
(2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
C6H14O6 | |
MFCD00064288 | |
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol | |
CHEBI:16813 | |
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
Spécification
Dulcitol | |
608-66-2 | |
Blanc | |
Authentique | |
C6H14O6 | |
01, 544 | |
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol | |
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N | |
(2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | |
11850 | |
182.17 | |
Poudre |
99+% | |
188°C to 189°C | |
275°C to 280°C (1.0 mmHg) | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00064288 | |
15, 4362 | |
(3% in water) Colorless | |
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O | |
182.17 | |
CHEBI:16813 | |
99+% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-165-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- Dulcitol
RUO – Research Use Only