Learn More
Corning™ Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
BIOPHARMA
Utilisée seul ou en association avec d’autres agents de lavage des tissus et des cellules
Marque:  Corning™ 21-031-LX
288.59 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15363631
  • 303.78€ / 10L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La gamme Corning de solutions salines tamponnées pour la culture cellulaire est faite à un pH physiologique et à une concentration de sel (après dilution appropriée). Elles sont utilisées seules ou en association avec d’autres agents pour laver les tissus et les cellules. Les solutions salines tamponnées le plus souvent incluent le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le chlorure. Ils fournissent aux cellules de l’eau et des ions inorganiques, tout en maintenant un pH physiologique et une pression osmotique. Bien qu’il y ait eu de nombreuses modifications aux formules originales dans les efforts visant à produire des milieux entièrement définis, les solutions de sels discrets jouent toujours un rôle important dans la recherche sur la culture tissulaire. La fonction de base de ces solutions, c’est-à-dire de maintenir le pH et l’équilibre osmotique dans le milieu et de fournir aux cellules de l’eau et des ions inorganiques essentiels, est aussi précieuse aujourd’hui que lorsqu’elle a été développée il y a un siècle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 000 mL
1 X
1/boîte
2° à 30°C
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Solution saline dans un tampon phosphate