Learn More
Corning™ Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Utilisée seul ou en association avec d’autres agents de lavage des tissus et des cellules
Marque: Corning™ 20-031-CV
99.17 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Apporte aux cellules de l’eau et des ions inorganiques
- Maintient le pH physiologique et la pression osmotique
Spécification
500 mL | |
10 X | |
6/paquet |
2° à 30°C | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |