Learn More
Thermo Scientific™ Particules polymères uniformes série 2000 Duke Standards™
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser.
Marque:  Thermo Scientific™ 2007A
Code produit. 11884962
  • 303.00€ / 15mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes Thermo Scientific™ Duke Standards™ série 2000, des particules en DVB polystyrène conformes aux normes NIST™ avec des distributions plus larges qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser. Les particules répondent au besoin d’étalons de taille conformes aux normes NIST qui offrent des distributions plus larges que celles de nos étalons de taille monodispersés des séries 3000/4000. La distribution plus large assure une dispersion de lumière sur un large éventail de détecteurs, ce qui produit des mesures plus facilement reproductibles.
Caractéristiques :
  • Le matériau est composé de polystyrène réticulé avec du divinylbenzène et donnent aux particules une bonne résistance et une grande stabilité chimique
  • La densité du polymère est de 1,05 g/cm3 et l’indice de réfraction est de 1,59 à 589 nm (25°C).
  • Les particules sont conditionnées sous forme de suspension aqueuse dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes.
  • Excellente solution pour toute application qui nécessite une dimension standard traçable NIS avec un écart-type très réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient des traces de surfactants
Blanc ou incolore
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Fiche de données de sécurité (MSDS), certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST
15 ml
s = 0,4 µm, 5,7 % CV
7 μm
Stocker à température ambiante ou conserver réfrigéré. Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination.
Applications à écart-type étroit
Particules d’étalonnage de taille
1,05 g/cm³
De 1,59 à 589 nm (25°C)
= 24 mois