Learn More
Fisherbrand™ Dual Solution™ Réservoir
Comprend une cuvette de 50 ml standard d’un côté et 12 cuvettes de 5 ml de l’autre. Fisherbrand™ Le réservoir Dual Solution™ permet une récupération maximale des liquides avec des puits inclinés vers le bas et vers l’extérieur.
Marque: Fisherbrand™
102.42 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.92880kg
Description
- Deux cuvettes en une
- Les puits inclinés guident les pointes de pipettes vers le centre pour éviter la contamination croisée et les déchets
- Les puits imprimés identifient les échantillons ; Les couvercles à raccord lâche empêchent l’évaporation et la contamination
- Non stérile Volume : 5/50 ml
- Matériau : PP
- Dimensions : 125 x 50 x 37 mm
- Boîte de 25 réservoirs et 25 couvercles
Spécification
Clear | |
125 x 50 x 37 mm | |
Non-sterile | |
Liquid samples | |
37 mm | |
4.9 in. | |
25/boîte | |
Autoclavable | |
Reusable |
5/50 mL | |
PP | |
Réservoir de pipetage | |
1.5 in. | |
Couvercle | |
125 mm | |
1 x 50 ml, 5 x 5 ml | |
12 | |
Flat |