Learn More
Fisherbrand™ Pipettes double usage
Code produit. 12789246 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
Précision:
±0,006 ml
±0,02 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12789246
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipettes double usage
  • Verre borosilicaté, marquages ambrés permanents, traité Tuf-Temp™ pour réduire l’ébrèchement
  • Précision imprimée sur chaque pipette
  • Capacité marquée sous le bec
Informations sur la commande
Disponibles en pipettes personnalisées PersonaPet™
Compliance
Étalonnées pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage (graduation supérieure) et pour contenir (graduation inférieure).
Spécification
Précision ±0,02 ml
Matériau Verre borosilicaté
Volume (impérial) 0,16 oz.
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette double usage