Learn More
Fisherbrand™ Compte à rebours à grand affichage Traceable™
Code produit. 11745759 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
12 à 24 h
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11745759
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lisez l’affichage sous n’importe quel angle avec des grands chiffres et deux options d’inclinaison. Le minuteur à grand/double affichage Fisherbrand™ permet la programmation simultanée de deux activités différentes de 24 heures à 1 seconde.
  • Caractéristiques : compte / décompte, reprise / temps mort, mémoire, alarme, horloge 12 /24 heures,
  • chronomètre
  • Grand affichage avec inclinaison réglable de 90° à 180°
  • Lorsque le décompte atteint zéro, une alarme distincte retentit et le minuteur indique le temps écoulé depuis l’alarme
  • Capacité du minuteur : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Résolution : 1 seconde
  • Précision : 0,01%
  • Fourni avec batterie, support, montage mural, certificat Traceable™
Spécification
Type de produit Minuteur
Plage de durée 12 à 24 h
Alarms Alarme distincte avec compte croissant jusqu’à affichage du temps écoulé
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage Numérique
Direction Compte à rebours
Comprend Batterie, support, support mural et certificat Traceabletrade;
Quantité 1Chaque