Learn More
Jenway™ Porte-cellules double
Contient des cuves carrées de 10 mm et des tubes de 12,7 mm de diamètre. Le porte-cellule double Jenway™ est conçu exclusivement pour une utilisation avec le spectrophotomètre 6320D
Marque: Jenway™ 83070-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser exclusivement avec le spectrophotomètre modèle 6320D Visible
- Contient des cuves carrées de 10 mm et des tubes de 12,7 mm de diamètre
Spécification
Spectrophotomètre Jenway 6320D Visible | |
2 cuves de 10 mm et tubes de 12,7 mm de diamètre |