Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS
Code produit. 10065171
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2000mL
3 000 ml
Hauteur (métrique):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10065171
Marque: KGW Isotherm™ 2102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle est vendu séparément ; voir les couvercles KGW Isotherm (10166941).
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs
Hauteur (métrique) 178 mm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Matériau Acier inoxydable DSS