Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Les amines réticulées aux amines avec le subérate disuccinimidyl composé de groupes ester NHS avec un espaceur de mi-longueur, perméable à la membrane pour la réticulation intracellulaire des protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 21555
Description
Le DSS Thermo Scientific™ Pierce, également appelé subérate de disuccinimidyl, est un agent de réticulation perméable à la membrane et non clivable qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espaceur de 8 carbones.
Points clés :
- Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
- Fixez les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
- Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
- Anticorps dirigés contre la protéine A ou l’agarose G.
- Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
Spécification
Amine-Amine | |
DSS | |
Non | |
Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. | |
Température ambiante | |
Marquage chimique | |
Ester NHS | |
Poudre | |
DMF, DMSO | |
Non |
Non | |
368,35 | |
11,4 Å | |
Oui | |
Pierce™ | |
Homobifonctionnels | |
Milieu (10 à 30 Å) | |
1 g | |
Étalon, à usage unique | |
Réticulateur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.